Learn More
ABX-1431, MedChemExpress
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100 Milligramm
25 Milligramm
Descrizione
ABX-1431 is a highly potent, selective, and orally available, CNS-penetrant monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with an IC50 of 14 nM.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | ABX-1431 |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 1446817-84-0 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H22F9N3O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 125 mg/mL (246.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCN(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2N3CCCC3)CC1)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto