Learn More
Caspofungin diacetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467226
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
500 Milligramm
Product Code. 16467226
Brand: Medchem Express HY17006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Caspofungin (MK-0991) diacetate is a potent antifungal agent. Caspofungin diacetate inhibits the synthesis of the fungal cell wall component β-(l,3)-D-glucan.
Caspofungin (MK-0991) diacetate is a potent antifungal agent. Caspofungin diacetate inhibits the synthesis of the fungal cell wall component β-(l,3)-D-glucan.
Specifications
Chemischer Name oder Material Caspofungin diacetate
Physikalische Form Solid
CAS 179463-17-3
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C56H96N10O19
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym MK-0991 diacetateL-743872 diacetate
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (82.41 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (82.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@](NC([C@](NC([C@@](C[C@H]1O)([H])N(C1)C2=O)=O)([H])[C@H](O)[C@H](C(C=C3)=CC=C3O)O)=O)([H])[C@H](O)CCN)N(CC[C@@H]4O)[C@]4([H])C(N[C@@H]([C@@H](C[C@@H](C(N[C@@]2([H])[C@H](O)C)=O)NC(CCCCCCCC[C@@H](C)C[C@@H](C)CC)=O)O)NCCN)=O.OC(C)=O.OC(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 1213.42
Formelmasse 1213.42
Reinheit (%) 95.9%
Güte Research