Learn More
Ibandronate Sodium Monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478346
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16478346
Marke: Medchem Express HYB0515
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ibandronate Sodium Monohydrate is a highly potent nitrogen-containing bisphosphonate used for the treatment of osteoporosis.
Ibandronate Sodium Monohydrate is a highly potent nitrogen-containing bisphosphonate used for the treatment of osteoporosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ibandronate Sodium Monohydrate
Physikalische Form Powder
CAS 138926-19-9
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H24NNaO8P2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym BM-210955 RPR-102289A
Löslichkeitsinformationen H2O : 25 mg/mL (69.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O[Na])=O)CCN(C)CCCCC.O
Molekulargewicht (g/mol) 359.23
Formelmasse 359.23
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.