missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Madrasin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16404276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16404276 100 mg -
16482546 25 mg 25 Milligramm
16469516 50 mg 50 Milligramm
16455607 5 mg 5 Milligramm
16432868 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16404276 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100236

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Madrasin (DDD00107587) is a splicing inhibitor that prevents formation of both splicing intermediates and products in vitro and interferes with one or more early steps in the pathway of spliceosome assembly. Madrasin also can inhibit pre-mRNA splicing in vitro and modify splicing of endogenous pre-mRNA in cells.

Madrasin (DDD00107587) is a splicing inhibitor that prevents formation of both splicing intermediates and products in vitro and interferes with one or more early steps in the pathway of spliceosome assembly. Madrasin also can inhibit pre-mRNA splicing in vitro and modify splicing of endogenous pre-mRNA in cells.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Madrasin
CAS 374913-63-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H17N5O2
Menge 100 mg
Synonym DDD00107587
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2 mg/mL (6.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1N=C(NC2=NC(C)=C3C=CC(OC)=CC3=N2)NC(C)=C1C
Molekulargewicht (g/mol) 311.34
Formelmasse 311.34
Reinheit (%) 99.42%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.