Learn More
Mebhydrolin napadisylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16438726 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 16438726
Marke: Medchem Express HYB1303
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Mebhydrolin napadisylate is a specific histamine H1 receptor antagonist.
Mebhydrolin napadisylate is a specific histamine H1 receptor antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mebhydrolin napadisylate
CAS 6153-33-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C48H48N4O6S2
Menge 100 mg
Synonym Mebhydroline 1,5-naphthalenedisulfonate salt
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5.56 mg/mL (6.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=S(C1=C2C=CC=C(S(=O)(O)=O)C2=CC=C1)(O)=O.CN(C3)CCC(N4CC5=CC=CC=C5)=C3C6=C4C=CC=C6.CN(C7)CCC(N8CC9=CC=CC=C9)=C7C%10=C8C=CC=C%10
Molekulargewicht (g/mol) 841.05
Formelmasse 841.05
Reinheit (%) 99.93%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation