Learn More
Quinacrine dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496296
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16496296 100 mg 100 Milligramm
16481696 500 mg -
2 options
Artikelnummer. 16496296
Marke: Medchem Express HY13735A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Quinacrine (Mepacrine) dihydrochloride is an orally bioavailable antimalarial agent, which possess anticancer effect both in vitro and vivo. Quinacrine dihydrochloride suppresses NF-κB and activate p53 signaling, which results in the induction of the apoptosis.
Quinacrine (Mepacrine) dihydrochloride is an orally bioavailable antimalarial agent, which possess anticancer effect both in vitro and vivo. Quinacrine dihydrochloride suppresses NF-κB and activate p53 signaling, which results in the induction of the apoptosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinacrine dihydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 69-05-6
Farbe Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H32Cl3N3O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym Mepacrine dihydrochlorideSN-390 dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 44 mg/mL (93.05 mM) ∣H2O : 13.89 mg/mL (29.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC(Cl)=CC=C31)CCCN(CC)CC.Cl.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 472.88
Formelmasse 472.88
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research