Learn More
NUDT4 Antibody (OTI1C2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-45005-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306611
  • 550.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NUDT4 Monoclonal antibody specifically detects NUDT4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NUDT4
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a
Western Blot
OTI1C2
Western Blot 1:2000
Diadenosine 5'-5'''-P1, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase 2, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase type 2, DIPP-2, DIPP2alpha, DIPP2beta, DIPP2HDCMB47P, EC 3.6.1.-, EC 3.6.1.52, KIAA0487DKFZp686I1281, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 4, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 4, Nudix motif 4, P6-hexaphosphate hydrolase 2
Full length human recombiant protein of human NUDT4 (NP_061967) produced in E.coli.
100 μL
Signal Transduction
11163
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.