missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UBE3B Antibody (OTI4E4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44891-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
UBE3B Monoclonal antibody specifically detects UBE3B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| UBE3B | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 89910 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI4E4 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| DKFZp586K2123, DKFZp686A1051, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ45294, MGC131858, MGC78388, ubiquitin protein ligase E3B, ubiquitin-protein ligase E3B | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 768-1068 of human UBE3B (NP_569733) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur