Learn More
EDTA Dinatriumsalz, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
62.89 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
1 L
Spezifikation
CAS | 139-33-3 |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C10H14N2Na2O8 |
MDL-Nummer | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
Menge | 1 L |
Synonym | Edetic acid disodium salt , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate , Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt , Idranal III , Kestranal™ 2 S , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt |
InChI-Schlüssel | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
IUPAC-Name | Dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat |
Molekulargewicht (g/mol) | 336.21 |