Learn More
Gilson™ PIPETMAN Classic™ Pipetten
Die “dry seal” Technologie gewährleistet Luftdichtigkeit. Gilson™ PIPETMAN Classic™ Pipetten sind individuell kalibriert und werden mit einem Leistungsprüfungsbericht geliefert.
Marke: Gilson™ F123615
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Beschreibung
- Vollständig einstellbare Luftverdrängungspipette mit digitaler Anzeige des ausgewählten Volumens (Volumeter)
- Der Spitzenhalter und Spitzenejektor sind autoklavierbar, sodass Kreuzkontaminationen vermieden werden.
- Jede Pipette hat eine eingravierte Identifikationsnummer zur Rückverfolgbarkeit.
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
± 0.35, ± 1.8 μl | |
No | |
Rosa | |
Reusable | |
Polypropylen | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Dispensieren von kleinen Mengen wässriger Flüssigkeiten von mittlerer Viskosität und Dichte (Molekularbiologie, Immunologie) | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
Certified Quality |
D200, DF100ST | |
Spitzenhalter und Spitzenabwerfer | |
Manual | |
Ergonomic | |
P100 | |
Pipetman™ Classic™ | |
Non-sterile | |
20 bis 100 μl | |
14,37 in. | |
12,01 in. | |
4,72 in. | |
Pink |