Learn More
Gilson™ PIPETMAN Neo Mehrkanalpipetten
Hervorragende Ausgewogenheit zwischen Ergonomie und Präzision. Gilson™ PIPETMAN Neo™ Mehrkanalpipetten beaufschlagen alle Kolben mit demselben Druck und sichern so eine gleichbleibende Volumenzufuhr über alle Kanäle.
Marke: Gilson™ F14401
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31500kg
Beschreibung
- Einfach abnehmbarer Spitzenabwerfer mit autoklavierbarem Unterteil
- Bauweise des Innenraums für Ausübung gleichen Drucks auf alle Kolben, um konstanten Volumenstand in allen Kanälen zu gewährleisten
- Griff aus PVDF zur Minimierung der Handerwärmung beim Pipettieren und beständig gegen aggressive Chemikalien
- Gilson Trident und der einzigartige Abstandhalter bewirken schrittweisen Abwurf mit gestaffeltem Spitzenabwurf und folglich geringerem Kraftaufwand
- Sicherer Sitz für Spitzen der meisten Marken in einzigartigem Spitzenhalter
- Lieferbar als 8- und 12-Kanal-Modell
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Autoclavable | |
8 | |
Multi-Channel Pipette | |
1 Jahr |
P8x20N | |
Pipetman™ Neo™ | |
2 bis 20 μl |