Learn More
10H-Phenoxazine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31086880
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31086880 10 g
31086778 100 g
31076737 1 g
31076568 5 g
31084382 250 mg
31082048 500 g
31080793 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31086880 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14749610g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10H-Phenoxazine
CAS 135-67-1
Summenformel C12H9NO
MDL-Nummer MFCD00005014
Menge 10 g
SMILES C12=CC=CC=C1NC3=C(C=CC=C3)O2
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
Reinheit (%) 98%