missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Capsazepine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16456708
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16456708 10 mg -
16472787 50 mg -
16466856 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16456708 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15640

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, and an antagonist of TRPV1 receptor with an IC50 of 562 nM.

Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, and an antagonist of TRPV1 receptor with an IC50 of 562 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Capsazepine
CAS 138977-28-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H21ClN2O2S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.32 mM)
SMILES S=C(N1CCCC2=CC(O)=C(O)C=C2C1)NCCC3=CC=C(Cl)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 376.9
Formelmasse 376.9
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.