Learn More
Enclomiphene citrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16404898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16404898 10 mg -
16457647 5 mg 5 Milligramm
16431147 50 mg -
16415676 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16404898 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY118861A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Enclomiphene ((E)-Clomiphene) citrate is a potent and orally active non-steroidal estrogen receptor antagonist, with antioestrogenic property. Enclomiphene citrate can be used for the research of ovarian dysfunction, testosterone deficiency, male hypogonadism and type 2 diabetes.
Enclomiphene ((E)-Clomiphene) citrate is a potent and orally active non-steroidal estrogen receptor antagonist, with antioestrogenic property. Enclomiphene citrate can be used for the research of ovarian dysfunction, testosterone deficiency, male hypogonadism and type 2 diabetes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enclomiphene citrate
CAS 7599-79-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H36ClNO8
Menge 10 mg
Synonym (E)-Clomiphene citratetrans-Clomiphene citrateEnclomifene citrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (83.60 mM)
SMILES Cl/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O.[(E)]
Molekulargewicht (g/mol) 598.08
Formelmasse 598.08
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation