Learn More
MTEP hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
MTEP hydrochloride is a potent, selective and non-competitive mGlu5 antagonist with an IC50 of 5 nM and a Ki of 16 nM. MTEP hydrochloride produces antiparkinsonian-like effects.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MTEP hydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1186195-60-7 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C11H9ClN2S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 20 mg/mL (84.49 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=NC(C#CC2=CC=CN=C2)=CS1.[H]Cl |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.