Learn More
Tafenoquine Succinate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444488
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16444488
Marke: Medchem Express HY111529A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Tafenoquine Succinate (WR 238605 Succinate) is an 8-aminoquinoline. Tafenoquine is an anti-malarial prophylactic agent.
Tafenoquine Succinate (WR 238605 Succinate) is an 8-aminoquinoline. Tafenoquine is an anti-malarial prophylactic agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tafenoquine Succinate
Physikalische Form Powder
CAS 106635-81-8
Farbe Light Nude
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H34F3N3O7
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym WR 238605 (Succinate)
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (214.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC(O)=O.CC(NC1=C2N=C(OC)C=C(C)C2=C(OC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C(OC)=C1)CCCN
Molekulargewicht (g/mol) 581.58
Formelmasse 581.58
Reinheit (%) 98.42%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.