Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL Artemisinin
Marke:  Medchem Express HY-B0094_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL Artemisinin
Artikelnummer. 18610003
  • 108.00 € / 1 Milliliter
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026