Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL BET-BAY 002
Marke:  Medchem Express HY-12421_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL BET-BAY 002
Artikelnummer. 17925320
  • 537.30 € / 1 Milliliter
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026