Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL GSK-J4
Marke:  Medchem Express HY-15648B_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL GSK-J4
Artikelnummer. 18602573
  • 243.00 € / 1 Milliliter
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026