Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL Propoxur
Marke:  Medchem Express HY-B0916_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL Propoxur
Artikelnummer. 18752896
  • 91.80 € / 1 Milliliter
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026