Learn More
Thermo Scientific™ T4 DNA-Ligase-Puffer (10x)
Artikelnummer. 11889622 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1,5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11889622 1,5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11889622 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. B69
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.90 €
    22.65 € / 1.5 Milliliter
    Sparen 0.25 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesem Puffer können Sie Proben sicher ligieren, um sie mit T4-DNA-Ligase zu verwenden. Auf das Fehlen von Endo- und Exodeoxyribonukleasen und Ribonukleasen geprüft.
10X T4-DNA-Ligase-Puffer wird mit T4-DNA-Ligase verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10X
Menge 1,5 ml
Produkttyp T4-DNA-Ligasepuffer