Learn More
MedChemExpress 10Z-Nonadecenoic acid
Artikelnummer. 16454778
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16454778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16454778 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY113450
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 10Z-Nonadecenoic acid is a kind of long-chain fatty acid with anti-tumor activity.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Solution, -20°C, 2 years
Molekulargewicht 296.49 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 73033-09-7
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.0%
Ziel Endogenous Metabolite