Learn More
11-Aminoundecyltriethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456707 250 mg 250 Milligramm
15446707 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33835.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 116821-45-5 | C17H39NO3Si | 333.588 g/mol
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical and chemical additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt für pharmazeutische und chemische Zusatzstoffe verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116821-45-5
Summenformel C17H39NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 333.588
MDL-Nummer MFCD08272792
InChI-Schlüssel LPWZCJFZJCOBHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18944844
IUPAC-Name 11-Triethoxysilylundecan-1-amin
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCN)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 110°C to 115°C (0.02mmHg)
Chemischer Name oder Material 11-Aminoundecyltriethoxysilane
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Strukturformel H2N(CH2)11Si(OCH2CH3)3
Synonym 11-triethoxysilyl-1-undecanamine, 11-aminoundecyltriethoxysilane, 11-triethoxysilyl undecan-1-amine, 1-undecanamine,11-triethoxysilyl, 11-aminoundecyl triethoxysilane, acmc-20mmty, 1-undecanamine, 11-triethoxysilyl
Formelmasse 333.59
Reinheit (%) 95%