Learn More
11-(Pentafluorphenoxy)undecyltriethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428295 250 mg 250 Milligramm
15425847 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428295 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33057.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1197981-13-7
Summenformel C23H37F5O4Si
Molekulargewicht (g/mol) 500.622
MDL-Nummer MFCD13181914
InChI-Schlüssel YAAQJDPGHMLLJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-pentafluorophenoxyundecyl triethoxysilane, 11-pentafluorophenoxy undecyltriethoxysilane, triethoxy 11-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy undecyl silane
PubChem CID 99738222
IUPAC-Name Triethoxy-[11-(2,3,4,5,6-pentafluorphenoxy)undecyl]silan
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCOC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 150°C to 155°C (0.04mmHg)
Chemischer Name oder Material 11-(Pentafluorophenoxy)undecyltriethoxysilane
Menge 250 mg
Formelmasse 500.62
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.4340-1.4380
Empfindlichkeit Moisture sensitive