Learn More
Hanna Instruments™ Ersatzreagenzien für chemische Testkits
Vorgefertigte Reagenzien mit hochreinen Chemikalien für eine einfache Handhabung. Die Ersatzreagenzien des Hanna Instruments™ Chemikalientestkits werden für schnelle und genaue Titrationen mit dem entsprechenden chemischen Testkit von Hanna vorgemessen.
Marke:  Hanna Instruments™ HI38020200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11743629
  • 146.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien werden in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt und zur Rückverfolgbarkeit deutlich mit Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder Packung/Flasche gekennzeichnet sind. Ersatztitrationsreagenzien-Sets bieten erhebliche Kosteneinsparungen im Vergleich zum Kauf eines komplett neuen Testkits.
Ersatzreagenzien für chemische Testkits sind für die folgenden chemischen Testkits erhältlich:
  • Säure-Testkit
  • Alkalinität-Testkit
  • Ascorbinsäure-Testkit
  • Kohlendioxid-Testkit
  • Chlorid-Kit
  • Testkit für gelösten Sauerstoff
  • Testkit für freies und Gesamtchlorid (niedriger, mittlerer, hoher Bereich)
  • Testkit für freies Chlor
  • Testkit für Gesamtchlor
  • Eisen-Testkit (Mittlerer Bereich)
  • Phosphat-Testkit
  • Salinitäts-Testkit
  • Sulfit-Testkit
  • Gesamthärte-Testkit
Spezifikation
Spezifikation
DPD (N, N-Diethyl-p-Phenylendiamin)
HI 38020 Chemisches Testkit für freies Chlor und Gesamtchlor
100 jeweils (200 gesamt)
LR: 0,00 bis 0,70 mg/l , MR: 0,0 bis 3,5 mg/l, HR: 0,0 bis 10,0 mg/l
Titration
Bestimmung freies und Gesamtchlor
Einzelne Pakete und Anweisungen
1/Set
niedriger, mittlerer und hoher Bereich
Testkit für freies Chlor und Gesamtchlor