Learn More
Hanna Instruments™ Ersatzreagenzien für chemische Testkits
Vorgefertigte Reagenzien mit hochreinen Chemikalien für eine einfache Handhabung. Die Ersatzreagenzien des Hanna Instruments™ Chemikalientestkits werden für schnelle und genaue Titrationen mit dem entsprechenden chemischen Testkit von Hanna vorgemessen.
Marke: Hanna Instruments™ HI3850100
Weitere Details : CAS : 7664-93-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 2796 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien werden in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt und zur Rückverfolgbarkeit deutlich mit Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder Packung/Flasche gekennzeichnet sind. Ersatztitrationsreagenzien-Sets bieten erhebliche Kosteneinsparungen im Vergleich zum Kauf eines komplett neuen Testkits.
Ersatzreagenzien für chemische Testkits sind für die folgenden chemischen Testkits erhältlich:
- Säure-Testkit
- Alkalinität-Testkit
- Ascorbinsäure-Testkit
- Kohlendioxid-Testkit
- Chlorid-Kit
- Testkit für gelösten Sauerstoff
- Testkit für freies und Gesamtchlorid (niedriger, mittlerer, hoher Bereich)
- Testkit für freies Chlor
- Testkit für Gesamtchlor
- Eisen-Testkit (Mittlerer Bereich)
- Phosphat-Testkit
- Salinitäts-Testkit
- Sulfit-Testkit
- Gesamthärte-Testkit
Spezifikation
Ascorbinsäure-Bestimmung | |
Flaschen mit Schutzkappe und Anleitung | |
1/Set | |
Iodometrisch |
Chemisches Testkit mit HI3850 Ascorbinsäure | |
100 | |
10 bis 200 mg/l | |
Reagenzsatz |
Sicherheit und Handhabung
- X100 RECHANGE ASCORBIC ACID
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanediol, potassium iodide, sulphuricacid