missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STANDARD SOLUTION 200ML 15,5°-60° ALCOOL

Marke:  Gibertini Elettronica 07.00.148

PUFFERLOESUNG 200ML 15,5° - 60° ALKOHOLALKOHOL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 11937606

  • 417.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!