Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Minimieren Sie die durch Handhabung verursachte Kontamination mit vormontierten Verschlusskappen und Septa; kompatibel mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern.
Marke: Thermo Scientific™ C4011-6AE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Die komfortablen, vormontierten Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination und sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™, National™ oder Chromacol™.
- Anodisierte Aluminium-Verschlüsse geeignet für alle 11 mm Crimp-Top-Fläschchen
- Das Seal 2000™ Material bietet durch seine spezielle Zusammensetzung eine bessere Leistung (geringeres Hintergrundrauschen) als PTFE/rotes Gummi
- Viton™ Septum bietet eine gute Leistung in Kombination mit ECD-Detektoren und ist widerstandsfähig gegenüber vielen aggressiven Lösungsmitteln
Spezifikation
11mm Crimp Kappe, 5,5 mm Loch | |
Aluminium, Silicone, Aluminum | |
100 | |
Crimp Cap | |
11 mm Crimp Top Vials |
Silber | |
Solid PTFE Disk with Silicone sealing ring | |
0,25 mm | |
11mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.