Learn More
13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495406
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495406 100 mg -
16474558 10 mg 10 Milligramm
16427277 5 mg -
16400867 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495406 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112077
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress 13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide is a derivative of Retinoic acid.
13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide is a derivative of Retinoic acid.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide
Physikalische Form Solid
CAS 251441-94-8
Farbe Light Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H37NO3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ethyl 4-((2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamido)benzoate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (22.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C/C(NC2=CC=C(C(OCC)=O)C=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 447.61
Formelmasse 447.61
Reinheit (%) 98.11%
Güte Research