Learn More
Sartorius™ Filter aus Glasmikrofaser ohne Bindemittel, weiß, Sorte 13440
153.00 € - 308.00 €
Spezifikation
Luftstromrate | 4,1 bis 4,4 s |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Flächengewicht | 92 g/m2 |
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Glas-Mikrofaserfilter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10499121
|
Sartorius™
13440--42------Q |
42 mm |
297.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10038020
|
Sartorius™
13440-130------K |
130 mm |
153.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10556081
|
Sartorius™
13440--44------Q |
44 mm |
308.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
4,1 bis 4,4 s | |
92 g/m2 | |
Glas-Mikrofaserfilter | |
Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
Empfohlen für analytische und gravimetrische Analysen und auch als Vorfilter | |
500 °C | |
Filter ohne Binder |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Scheibe | |
0,7 μm | |
4,1 bis 4,4 s | |
13440 | |
0,44 mm |