Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze 136 x 136 mm für Kryo-Boxen
Ein Zubehör für den sicheren Transport und die sichere Lagerung von Produkten unter Gefrierbedingungen.
Marke:  Ratiolab™ 5120182
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10487233
  • 20.15 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis −80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
Gittereinsatz für Kryoboxen
Temperaturbeständig bis zu −80°C
136 mm
Pappe
Tiefkühllagerung/Transport
25 mm
136 mm