Learn More
Sartorius™ Membranfilter aus Cellulosenitrat mit Gitter, ACN D=50mm, grün/dunkelgrün,(VE=100 St.)
Marke: Sartorius™ 13806--50----ACN/DEL
163.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Grün | |
Cellulosenitrat | |
0,45 μm | |
Dunkelgrün | |
100/Packung | |
Membranfilter | |
50 mm |
Membranfilter | |
Cellulosenitrat | |
Für höhere Bakterienzahlen und für Mikrokolonien | |
Ja | |
115 bis 145 μm | |
50 mm |