Learn More
Thermo Scientific™ Zertifiziertes, durchsichtiges 13 mm-Schraubgewinde-Kit, durchsichtige 4 ml-Glasfläschchen, mit fest verbundenen PTFE-/Silikonverschlüssen
Diese 13 mm-Fläschchen haben eine Größe von 15 x 45 mm, ein Volumen von 4 ml und ein 13-425-Gewinde. Sie sind aus hochwertigem Glas hergestellt und eignen sich für eine Vielzahl an Autosamplern.
Marke: Thermo Scientific™ CERT4015-83
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
Diese 13 mm-Fläschchen haben eine Größe von 15 x 45 mm, ein Volumen von 4 ml und ein 13-425-Gewinde. Die Thermo Scientific™ National™-Fläschchen werden aus hochwertigem klarem 33 Expansions-Borosilikatglas (Typ1 , Klasse A) hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Anforderungen
- Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
- Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
- Precision-Point-Einsatz zur Minimierung von Probenverlusten
Kompatibilität mit Autosamplern*
- Jasco™
- PerkinElmer™
- Shimadzu™
- Varian™
- Waters™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
Spezifikation
Kit aus zertifizierten 4 ml-Klarglasfläschchen, Schraubgewinde 13-425 | |
Glas, PTFE, Silikon | |
PTFE/Silikon | |
LC-GC CERT | |
Schraubgewinde | |
Nein |
Durchsichtig | |
4 ml | |
100 | |
PTFE/Silikon-Verbund | |
13 bis 425 mm |