Learn More
14-3-3 eta Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen 14-3-3 eta
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 uL/mg of lysate
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18651586
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-99642-100ul
100 μg
326.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18633506
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-99642-50ul
50 μg
216.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
14-3-3 eta Polyclonal antibody specifically detects 14-3-3 eta in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
14-3-3 eta
Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Neuroscience
0.2 um filtered solution in PBS
7533
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 uL/mg of lysate
Polyclonal
Purified
RUO
Human
14-3-3 protein eta, Protein AS1, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, etapolypeptide, YWHA114-3-3 eta
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human 14-3-3 eta (Uniprot#: Q04917; Gly2-Asn246).
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.