Learn More
Gilson™ Gestell mit 14 Positionen
Artikelnummer. 16676145 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
14
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Packungsgröße
16676145 14 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16676145 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. 26044021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 €
    470.00 € / 1 Stück
    Sparen 37.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese unterschiedlichen Gestelle werden zusammen mit aktuellen und älteren Gilson-Liquid Handlern, ASPEC™ Systemen und anderen Geräten verwendet. Die Gestelle werden in verschiedenen Konfigurationen für viele unterschiedliche Fläschchen, Röhrchen, M
  • Die Racks sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, sodass viele verschiedene Fläschchen, Röhrchen, Mikroröhrchen und Multi-Well-Mikrotiterplatten aufgenommen werden können
  • PLC-Aufreinigungstechnik
Spezifikation
Beschreibung Code 334 S
Positionen 14
Zur Verwendung mit (Geräte) 40 ml-Szintillationsfläschchen