Learn More
TdB Labs AB 150 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies
Artikelnummer. 30216348
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 30216348
Marke: TdB Labs AB QD150_1g
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Q-dextran is a positively charged dextran modified with quaternary ammonium groups. It is used in ion exchange chromatography, biochemical assays, and for studying electrostatic interactions with negatively charged biomolecules.
  • Storage and Stability:
    • Store dry at room temperature, protected from moisture and light.
    • Stable for extended periods under recommended storage conditions without loss of charge properties.
  • Spezifikation
    Menge 1 g
    Produkttyp Modified Dextran
    Berichtigung von Produktinhalten
    Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.