Learn More
Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A Ausschwingrotor
Zentrifugieren Sie häufig verwendete Röhrchen sicher und aerosoldicht bei Drehzahlen von bis zu 7164 x g mit dem Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A Ausschwingrotor.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003182
3043.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21988" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15173169
  • 3765.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Zentrifugieren Sie häufig verwendete Röhrchen sicher und aerosoldicht bei Drehzahlen von bis zu 7164 x g mit dem Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A Ausschwingrotor.
Im Lieferumfang enthalten:
Rotorkörper, mit Windkessel, Becher, aerosoldichter Deckel und Rotorhandbuch
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Zentrifugen
Empfohlen für:
Blutauftrennungen, Zellkulturen sowie mikrobiologische Anwendungen
Bestellinformationen:
Röhrchenadapter (4/Satz) sind gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Spezifikation
Spezifikation
BIOShield 1000A Ausschwingrotor mit selbstfettender Slide Coat Oberfläche
4 x 250 ml
6.000 U/min
130 mm
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Ausschwingrotor
7.164 × g
178 mm
63 mm
90 °