Learn More
Burrell 075-775-08-36 Wrist-Action Shaker, 8 Flask, 230VAC, 50Hz
Marke:  Cole Parmer 51100-25
Burrell 075-775-08-36 Wrist-Action Shaker, 8 Flask, 230VAC, 50Hz
Weitere Details : Netto-Gewicht : 29.70000kg
Artikelnummer. 15602667
  • 5150.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2024