Learn More
Ohaus™ Frontier™ Multifunktionszentrifuge Serie 5000
Zuverlässige und kompakte Multifunktionszentrifuge, die ideal für eine Vielzahl allgemeiner Laboranwendungen geeignet ist.
Marke: Ohaus™ 30130875
1642.91 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Zuverlässige kompakte Universalzentrifugen mit niedriger Drehzahl.
- Die Standardrotoroptionen können Röhrchen mit rundem und konischem Boden (einschließlich herkömmlicher Blutröhrchen) verarbeiten und können mit Zubehör problemlos für die Verarbeitung kleinerer Röhrchen angepasst werden.
- Die Multizentrifugen wurden für komfortable Bedienung entwickelt und verfügen über eine intuitive Schnittstelle.
- Das kompakte Profil spart wertvollen Platz auf dem Labortisch.
Spezifikation
4.427 × g | |
CEFCC | |
Multizentrifuge, max. Drehzahl 6000, max. RZB 4427 x g | |
392,00 x 291,00 x 266,000 mm | |
392,00 mm | |
Nein | |
10.5 kg | |
Frontier™ 5000 Serie Multi |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
100 w | |
Zentrifuge, Multi, 230 V, FC5706 | |
15,40 in. | |
200 bis 6.000 U/min | |
266,000 x 291,00 x 392,00 mm | |
10 s bis 99 h 59 min 59 s durchgängig | |
230 V |