Learn More
16-Hexadecanolid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
16-Hexadecanolide is used in the manfacturing of perfumes. It acts as masking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
16-Hexadecanolid wird bei der Herstellung von Parfümen verwendet. Es dient als Maskierungsmittel.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
16-Hexadecanolid wird bei der Herstellung von Parfümen verwendet. Es dient als Maskierungsmittel.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 16-Hexadecanolide |
Schmelzpunkt | 33°C to 34°C |
Flammpunkt | >100°C (212°F) |
Menge | 10 g |
Beilstein | 148631 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | 1-Oxacycloheptadecan-2-on |
Formelmasse | 254.42 |
Reinheit (%) | 97% |