Learn More
Hamilton™ Gastight™ Gelladespritzen der Serie 1700, 10 µl
Spritzen sind für Multiplex-DNA-Sequenzierungsanwendungen konzipiert
105.00 € - 1310.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Multiplex-DNA-Sequenzierungsanwendungen konzipiert |
Max. Druck | 1000 psi |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 122 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Produkttyp | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Produkttyp | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10527282
|
Hamilton™
84511 |
0.2 mm | 8-Kanal-Spritze für die Gelprobenvorbereitung | 1 Zoll | 2.54 cm |
1310.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11597834
|
Hamilton™
80081 |
0.2 mm | Einzelanal Gel-Ladespritze | 2 in. | 5.08 cm |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10537282
|
Hamilton™
84503 |
0.3 mm | 8-Kanal-Spritze für die Gelprobenvorbereitung | 1 Zoll | 2.54 cm |
1220.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
GASTIGHT Spritzen verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- Endverschluss zementierte Nadel (N): Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala einzementiert. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
- Die Spritze verteilt gleichzeitig genau von 0.2 bis 10 μl Proben pro Spritze
- Punktstil 3: Nadel mit stumpfer Spitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für das Pipettieren
- Erhältliche Gauges: 0.2, 0.3, 0.4 mm
- 10μ Volumen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
1000 psi | |
50 °C | |
3 | |
Steril |
Für Multiplex-DNA-Sequenzierungsanwendungen konzipiert | |
122 °F | |
50 °F | |
10 μl |