Learn More
Bochem™ 18/10 Doppelspatel aus Edelstahl, rundgebogen
Der Bochem™ 18/10 Doppelspatel aus Edelstahl in Rundbogenform eignet sich zur Anwendung im Labor.
Marke: Bochem™ 3187
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Abgerundete Kante
Spezifikation
Je 1 | |
Löffel/gebogen | |
25 mm | |
12 mm | |
4 mm | |
Edelstahl (18/10) |
Autoklavierbar | |
Dppelspatel | |
12 mm | |
Edelstahl (18/10) | |
210 x 12 mm | |
210 mm |