Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl 18/10, runde/gebogene Enden, Typ 1
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl 18/10 eignen sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche im Labor.
6.20 € - 6.40 €
Spezifikation
Form | Runde/gebogene Enden, Typ 1 |
---|---|
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Dppelspatel |
Breite (metrisch) | 5 mm |
Breite (metrisch) Sägeblatt | 5 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10653921
|
Bochem™
3180 |
130 mm | 5 mm |
6.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10028300
|
Bochem™
3182 |
210 mm | 5 mm |
6.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10495611
|
Bochem™
3181 |
185 mm | 5 mm |
6.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Doppelspatel
- Bestehend aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Runde/gebogene Enden, Typ 1 | |
Dppelspatel | |
5 mm |
Je 1 | |
5 mm | |
Edelstahl (18/10) |