Learn More
Agencinox™ Hohe Abdampfschale aus 18/10 Edelstahl
Diese Schalen eignen sich für allgemeine Verdunstungsanwendungen. Agencinox™ hochverdunstende 18/10 Edelstahlschalen sind ideal für den Einsatz in medizinischen Umgebungen.
Marke: Agencinox™ 1110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
- Verdampfungsschale, hohe Form
- Edelstahl-Ausführung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Flach | |
18/10 Edelstahl | |
Abdampfschale, hoch | |
55 mm |
500 mL | |
Rund | |
Verdunstungsanwendung | |
110 mm |