Learn More
Bochem™ Laborschale aus 18/10 Edelstahl
Lagern, Mischen oder Aufbewahrung von Chemikalien in der Bochem™ 18/10 Edelstahl-Laborschüssel. Ein nützliches Laborzubehör.
Marke: Bochem™ 8596
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
- Flacher Boden
- Edelstahl
- Kugelförmige Schüssel
Spezifikation
11.000 mL | |
Laborschüssel | |
380 mm |
Edelstahl (18/10) | |
135 mm |