Learn More
Bochem™ Paddelrührer aus 18/10 Edelstahl mit 3 Löchern
Marke:  Bochem™ 9405
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10060891
  • 31.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
70 mm
3 Positionen
Je 1
8 mm
500 mm
Schaufelrührer