Learn More
Bochem™ Propellerrührer aus 18/10 Edelstahl mit 4 vertikalen Flügeln
Für das Mischen. Bochem™ 18/10 Propeller-Rührer aus Edelstahl mit 4 vertikalen Klingen haben einen mittleren Drehzahlbereich.
Marke: Bochem™ 9054
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Mitte des Drehzahlbereichs
- Mischen von Medien mit geringer und mittlerer Viskosität
- Radialer Fluss
- Vertikale Klingen
- 18/10 Edelstahl
Spezifikation
50 mm | |
4 vertikale Klingen | |
Je 1 | |
Edelstahl (18/10) |
8 mm | |
400 mm | |
Propellerrührer |