Learn More
18β-Glycyrrhetinic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451328
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16451328 5 g -
16402366 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451328 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0180
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 18β-Glycyrrhetinic acid is the major bioactive component of Glycyrrhizae Radix and possesses anti-ulcerative, anti-inflammatory and antiproliferative properties.
18β-Glycyrrhetinic acid is the major bioactive component of Glycyrrhizae Radix and possesses anti-ulcerative, anti-inflammatory and antiproliferative properties.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 18β-Glycyrrhetinic acid
CAS 471-53-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H46O4
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 250 mg/mL (531.15 mM)
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@]([C@@]1([H])CC[C@@]([C@@]2(CC[C@]3(CC[C@](C(O)=O)(C[C@]3(C2=C4)[H])C)C)C)5C)(C)[C@@]5([H])C4=O
Molekulargewicht (g/mol) 470.68
Formelmasse 470.68
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death