Learn More
Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen, 18 mm, 12-ml-Fläschchen, Glas
Diese Fläschchen mit Schraubgewinde sind mit einem Nutzvolumen von 10 ml oder 20 ml erhältlich und erfordern kein Werkzeug zum Verschließen. Die Magnetverschlüsse ermöglichen die magnetische Aufnahme der Fläschchen in Autosamplern.
Marke: Thermo Scientific™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.27000kg
Beschreibung
Im Gegensatz zu Fläschchen mit Bördelverschluss benötigen Sie keine Werkzeuge zum Verschließen. Sie bestehen aus hochwertigem Glas (Typ 1, Klasse A) und sind mit Rundboden sowie einem Nutzvolumen von 10 ml oder 20 ml erhältlich. Die 18-mm-Fläschchen sind mit magnetischen Schraubverschlüssen ausgestattet; dies ermöglicht die magnetische Aufnahme der Fläschchen in Autosamplern mit entsprechender Kapazität. Das Gewinde mit mehreren Gewindegängen gewährleistet eine gute Versiegelung auch bei Zyklen mit extrem hohen Temperaturen. Die Septa bestehen aus blauem Silikon/PTFE.
Spezifikation
18-mm-Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss | |
22,5 mm | |
12 ml | |
46 mm | |
18 mm |
Transparent | |
Glas | |
Schraubverschluss | |
125 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.