missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Roland Vetter Laborbedarf™ Farbcodiertes Beschriftungsband, 19 mm

Artikelnummer. 10442241
Encompass_Preferred
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
12 Meter
55 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10442241

Marke: Roland Vetter Laborbedarf™ 26141

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sicher für die Verwendung in Autoklaven, Tiefkühlgeräten und Öfen. Roland Vetter Laborbedarf™ farbcodiertes Beschriftungsband kann mit Markern, Kugelschreibern, Filzstiften und sogar Bleistift beschriftet werden.

  • Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
  • Temperatur -20 bis +121 °C.
  • Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
  • Markierung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift

Spezifikation

Farbe Gelb
Format Rolle
Produkttyp Marking Tape
Größe (metrisch) 19 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt